Learn More
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 1800401-93-7 |
| Peso molecular | 945.85 g/mol |
| Solubilidad | H2O : 6 mg/mL (6.34 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Objetivo | HBV |