Learn More
Thermo Scientific Chemicals Atorvastatina calcio trihidrato
Código de producto. p-7214514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16564284 1 g 1 g
16574284 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16564284
Marca: Thermo Scientific Chemicals 464810010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 344423-98-9 | C66H74CaF2N4O13 | 1209.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344423-98-9
Fórmula molecular C66H74CaF2N4O13
Peso molecular (g/mol) 1209.41
Clave InChI SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
Nombre IUPAC calcio bis((3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-(propan-2-il)-1H-pirrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato) trihidrato
SMILES O.O.O.[Ca++].CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1.CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin calcium trihydrate
Punto de fusión 156.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.69
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Atorvastatin calcium trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Atorvastatin calciumtrihydrate