Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Atom Platinum™
Click to view available options
Modelo:
ATOAPSI (con ventilación)
ATOEDEPSI (lente doble sellada)
ATOEPSI (sellado)
ATOFAPSI (espuma transpirable)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Material de la montura: caucho termoplástico azul
- Material de la lente: policarbonato transparente
- Revestimiento de la lente: revestimiento antivaho Platinum™/antiarañazos
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Color de marco | Azul |
| Modelo | ATOAPSI (con ventilación) |
| Peso (métrico) | 71 g |
| Desechables | No |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Caucho termoplástico |