Learn More
Labconco™ Monitor de oxígeno AtmoSense™
Código de producto. 16282581 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
100/115 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
16282581 100/115 V cada uno
1 options
Código de producto. 16282581
Marca: Labconco™ 5255500
Diseñado para su colocación sobre la cámara de transferencia de la caja de guantes Labconco Protector o Precise. Funciona en línea con el purificador de gas de regeneración AtmosPure. Para la detección general de trazas de oxígeno de tan solo 1 ppm.
  • Lectura en LCD de 0-1000 ppm de oxígeno
  • Precisión de resolución de 0,1 ppm de 0 a 200 ppm
  • Precisión de resolución de 1 ppm de 200 a 1000 ppm
  • Incluye certificado de calibración inicial entre 90 y 199 ppm
  • Tres niveles de alarma de oxígeno y 3 relés configurables por el usuario
  • Señal de salida de 4 a 20 mA con señal de salida de 0 a 5 V para la transmisión de datos en tiempo real (a un ordenador personal proporcionado por el usuario)
  • Carcasa duradera con revestimiento de polvo blanco glaciar
  • Conexiones de entrada y salida de gas con accesorio de compresión de latón de 2 cm.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Purificadores de gas de regeneración AtmosPure, cajas de guantes de atmósfera controlada Precise, cajas de guantes combinadas Protector, cajas de guantes de atmósfera controlada Protector
Altura (imperial) 11,25 in
Peso (imperial) 20 lb
Peso (métrico) 9 Kg
Fondo (imperial) 17 in
Anchura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 28,6 cm
Fondo (métrico) 43,2 cm
Anchura (métrico) 25,4 cm
Tipo de producto Pantalla
Tensión 100/115 V
Frecuencia 50/60 Hz