missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATMIN Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17160224 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17160224 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17160224

Marca: Thermo Scientific PA5112365

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Antígeno ATMIN
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ATMIN
N.º de referencia del gen O43313
Alias de gen ASCIZ; ATM INteracting protein; ATM interactor; ATM/ATR-substrate CHEK2-interacting zinc finger protein; ATM/ATR-substrate CHK2-interacting zinc finger protein; ATM/ATR-Substrate Chk2-Interacting Zn++-finger protein; ATM/ATR-Substrate Chk2-Interacting Zn2+-finger protein; atmin; gpg6; KIAA0431; mKIAA0431; RGD1305781; Zinc finger protein 822; ZNF822
Símbolos de los genes ATMIN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human ATM interactor protein (160-360AA).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23300
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.