missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atlantic Blue™ Anti-Mouse CD11c (N418), Proteintech
Hamster Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech AB-65130-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The CD11c antibody from Proteintech is a armenian hamster monoclonal antibody generated with mouse spleen dendritic cells of mouse CD11c. This antibody recognizes mouse antigen. The CD11c antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is atlantic blue™.Especificaciones
| CD11c | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| Armenian Hamster | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 16411 | |
| Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| N418 | |
| Atlantic Blue | |
| Mouse spleen dendritic cells | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Flow Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido