missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATIC Mouse anti-Canine, Human, Clone: OTI4A10, lyophilized, TrueMAB™
Descripción
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
ATIC is a 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide formyltransferase which helps catalyze the penultimate and final steps of the de novo purine biosynthetic pathway. The human ATIC cDNA encodes a deduced 591-amino acid protein that is 81% identical to the chicken sequence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATIC |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI4A10 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 |
| génica | ATIC |
| N.º de referencia del gen | P31939 |
| Alias de gen | AICAR, AICARFT, HEL-S-70p, IMPCHASE, PURH |
| Símbolos de los genes | ATIC |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?