Learn More
uvex Guantes de seguridad Athletic Lite ESD
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
missing translation for 'unitSize'
10 pares
Descrizione
- Guante de seguridad ligero y transpirable
- Guante especialmente flexible y sensible para múltiples áreas de aplicación
- Capacidad de pantalla táctil
- Certificado conforme a la norma 100 de Oeko-Tex
- Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
- La alta transpirabilidad gracias al revestimiento de poro abierto que reduce la transpiración en el interior del guante de seguridad
- Buena sensación táctil al realizar trabajos de precisión
- Ajuste perfecto gracias al diseño de «slim-fit» y al elastano del revestimiento
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 16350, EN 388 (4121X) |
| Coating Material | Microespuma NBR |
| Color | Azul, Antracita |
| Desechables | Reusable |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Laboratory/Cleanroom Use | Not tested |
| Latex Free | Sí |
| Material | Poliamida, Carbono, Elastano |
| En polvo | sin polvo |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto