Learn More
uvex Guantes de seguridad Athletic Lite ESD
Código de producto. 17727569 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
missing translation for 'unitSize'
10 pares
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17727569
missing translation for 'mfr': uvex 6003508
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Guante de seguridad Uvex especialmente ligero con ESD y función de pantalla táctil.
  • Guante de seguridad ligero y transpirable
  • Guante especialmente flexible y sensible para múltiples áreas de aplicación
  • Capacidad de pantalla táctil
  • Certificado conforme a la norma 100 de Oeko-Tex
  • Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
  • La alta transpirabilidad gracias al revestimiento de poro abierto que reduce la transpiración en el interior del guante de seguridad
  • Buena sensación táctil al realizar trabajos de precisión
  • Ajuste perfecto gracias al diseño de «slim-fit» y al elastano del revestimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad DIN EN 16350, EN 388 (4121X)
Coating Material Microespuma NBR
Color Azul, Antracita
Desechables Reusable
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Laboratory/Cleanroom Use Not tested
Latex Free Sí
Material Poliamida, Carbono, Elastano
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 8
Esterilidad No estéril
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato