Learn More
uvex Guantes de montaje Athletic Lite
Código de producto. p-7230481 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17727559 6 10 pares
17260331 7 10 pares
17270331 8 10 pares
17280331 9 10 pares
17290331 10 10 pares
17200341 11 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17727559 Proveedor uvex N.º de proveedor 6002706
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes se fabrican a partir de una combinación de poliamida/elastano, con un revestimiento de microespuma de caucho de nitrilo para un mejor agarre en aplicaciones secas o ligeramente húmedas.
  • El ajuste ergonómico y estilizado permite un trabajo de precisión con altos niveles de comodidad para el usuario
  • El revestimiento de microespuma de poro abierto con estructura fina mejora la capacidad de agarre
  • El revestimiento mate transpirable reduce la transpiración excesiva
  • Ideal para trabajos de montaje, mantenimiento, inspección y clasificación de precisión
  • Certificado por la norma 100 de la OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 388 (4 1 3 1 X)
Coating Material Microespuma NBR
Color Azul, Negro
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Elastano, Poliamida
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 6
Norma EN388 4132X
Para utilizar con (aplicación) Inspection, Precision Assembly Work, Repair Work, and Sorting
Sexo Unisex
Serie Athletic Lite