Descripción
- El ajuste ergonómico y estilizado permite un trabajo de precisión con altos niveles de comodidad para el usuario
- El revestimiento de microespuma de poro abierto con estructura fina mejora la capacidad de agarre
- El revestimiento mate transpirable reduce la transpiración excesiva
- Ideal para trabajos de montaje, mantenimiento, inspección y clasificación de precisión
- Certificado por la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 388 (4 1 3 1 X) |
| Coating Material | Microespuma NBR |
| Color | Azul, Negro |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Elastano, Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 6 |
| Norma EN388 | 4132X |
| Mostrar más |