Learn More
uvex Guantes de seguridad Athletic D5 XP
Código de producto. 17787559 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. 17787559
Marca: uvex 6003010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de protección frente a cortes Uvex Athletic D5 XP ofrecen protección de corte de alto nivel D y una articulación de pulgar reforzada.
  • Material exterior fabricado con HPPE, acero y poliamida/elastano
  • Revestimiento de espuma Micro-NBR en la palma y las puntas de los dedos
  • Gran protección frente a cortes (nivel D)
  • Resistencia mecánica muy alta
  • Buen agarre en piezas secas y (ligeramente) aceitosas/mojadas
  • Guantes de seguridad flexibles con un ajuste excelente
  • Buena sensación táctil
  • Guante de seguridad con puño tejido y articulación de pulgar reforzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 388 (4 X 4 3 D)
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Gris, Negro
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material HPPE, Acero, Nailon, Elastano
Tipo de producto Cut-resistant Gloves
Tamaño 10