Description
- El ajuste compacto proporciona retroalimentación táctil cuando se montan piezas más pequeñas
- El revestimiento de espuma NBR es resistente a la abrasión y mejora el agarre en entornos secos o ligeramente húmedos
- La carcasa resistente a la suciedad es ideal para tareas mecánicas
- Certificado por la norma 100 de la OEKO-TEX™
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Espuma NBR |
| Color | Gris, Negro |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Elastano, Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 6 |
| Show More |