Learn More
ATG7 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7223111 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16856243 20 μL 20 microlitros
16846243 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16856243
Marca: Proteintech 100882AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The ATG7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ATG7. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ATG7 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ATG7
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 333 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10533
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG