Learn More
ATG5 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237759 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30237759 100 μL 100 microlitros
30235057 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237759
Marca: Proteintech 818031RR100UL
Rabbit Recombinant Antibody
The ATG5 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human ATG5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ATG5 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ATG5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 5M5
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes APG5; APG5-LIKE; APG5L; ASP; hAPG5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9474
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 50-55 kDa
Tipo de producto Recombinant Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG