missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATG5 Antibody (rATG5/2553), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08452PE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ATG5 Monoclonal antibody specifically detects ATG5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
| ATG5 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| APG5, APG5 (Autophagy 5, S. Cerevisiae)-Like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5L, APG5-LIKE, ASP, ASPAPG5-LIKE, ATG5 Autophagy Related 5 Homolog, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Autophagy protein 5, Autophagy Related 5, HAPG5, SCAR25 | |
| Recombinant fragment of human ATG5 protein (around aa 1-119) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9H1Y0) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Ubiquitin Proteasome Pathway | |
| 9474 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| rATG5/2553 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido