Descripción
Required for both autophagosome formation and regulation of lipid droplet morphology and dispersion.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATG2A |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.35 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ATG2A |
| N.º de referencia del gen | Q2TAZ0 |
| Alias de gen | ATG2A, KIAA0404 |
| Símbolos de los genes | ATG2A |
| Mostrar más |