Learn More
ATG2A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16852245 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16852245 150 μL 150 microlitros
16862245 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16852245
Marca: Proteintech 232261AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Required for both autophagosome formation and regulation of lipid droplet morphology and dispersion.
Especificaciones
Antígeno ATG2A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ATG2A
N.º de referencia del gen Q2TAZ0
Alias de gen ATG2A, KIAA0404
Símbolos de los genes ATG2A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ATG2A Fusion Protein Ag19709
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23130
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG