missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG16L1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. p-200107484 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30234161 20 μL 20 microlitros
30234743 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30234161

Marca: Proteintech 294451AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The ATG16L1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ATG16L1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ATG16L1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno ATG16L1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes APG16L; ATG16L; FLJ00045; FLJ10035; FLJ10828; FLJ22677; IBD10; WDR30
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55054
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 68-75 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.