missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG16L1 Monoclonal Antibody (OTI2A10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17581954
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17581954 100 μL 100 microlitros
17501964 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17581954

Marca: Origene Technologies TA809571

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Autophagy related protein 16 L is encoded by the ATG16L gene and is located on chromosome 2 in humans. It is also known as WD30 or IBD10 (Inflammatory Bowel Disease 10). ATG 12 and ATG5 conjugate with each other and undergoes homo oligomerisation with ATG16L to form an 800 kDa complex called the Atg16L complex. This complex facilitates coupling or lipidation of LC3 to phosphatidylethanolamine (PE) and this ubiquitin-like conjugation system is a widely used marker for autophagy. However, the ATG 16L complex along with other ATGs like ATG 18 and ATG 21 prevent the premature cleavage of ATG8-PE by the cysteine protease, Atg4 until the autophagosome is deemed complete.

Especificaciones

Antígeno ATG16L1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ATG16L1
N.º de referencia del gen Q676U5
Alias de gen APG16L, ATG16A, ATG16L, IBD10, WDR30
Símbolos de los genes ATG16L1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-277 of human ATG16L produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55054
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.