missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG16L1 Monoclonal Antibody (OTI2A10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17501964
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17501964 30 μL 30 microlitros
17581954 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17501964

Marca: Origene Technologies TA809571S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ATG16L1 Monoclonal antibody specifically detects ATG16L1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ATG16L1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ATG16L1
N.º de referencia del gen Q676U5
Alias de gen 1500009K01Rik; A16L1; APG 16-L1; Apg16l; APG16L beta; APG16L isoforms 1; APG16-like 1; atg16; ATG16 autophagy related 16-like 1; ATG16A; Atg16l; Atg16l1; Atg16L1 gamma; autophagy related 16 like 1; autophagy related 16-like 1; autophagy related 16-like 1 (S. cerevisiae); autophagy-related 16-like 1; autophagy-related 16-like 1 gamma; autophagy-related protein 16-1; hCG_1817841; IBD10; UNQ9393/PRO34307; WD repeat domain 30; Wdr30
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-277 of human ATG16L1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55054
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.