missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ATF7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15921755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15921755 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15921755

Marca: Invitrogen™ PA575225

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

Plays important functions in early cell signaling. Binds the cAMP response element (CRE) (consensus: 5'-GTGACGT[AG][AG]-3'), a sequence present in many viral and cellular promoters. Activator of the NF-ELAM1/delta-A site of the E-selectin promoter. Has no intrinsic transcriptional activity, but activates transcription on formation of JUN or FOS heterodimers. Also can bind TRE promoter sequences when heterodimerized with members of the JUN family. Isoform 4/ATF-A0acts as a dominant repressor of the E-selectin/NF-ELAM1/delta-A promoter. Isoform 5/ATF-4acts as a negative regulator, inhibiting both ATF2 and ATF7 transcriptional activities. It may exert these effects by sequestrating in the cytoplasm the Thr-53 phosphorylating kinase, preventing activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATF7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
génica ATF7
N.º de referencia del gen P17544, Q8R0S1
Alias de gen 1110012F10Rik; 9430065F09Rik; activating transcription factor 7; AI549878; ATF7; ATFA; C130020M04Rik; cAMP-dependent transcription factor ATF-7; Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-7; MGC57182; transcription factor ATF-A
Símbolos de los genes ATF7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 40-90 of Human ATF7.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11016, 223922, 315333
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.