missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ataxin 2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1902)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17889415
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17889415 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17889415

Marca: Invitrogen™ MA547215

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

The autosomal dominant cerebellar ataxias (ADCA) are a heterogeneous group of neurodegenerative disorders characterized by progressive degeneration of the cerebellum, brain stem and spinal cord. Clinically, ADCA has been divided into three groups: ADCA types I-III. Defects in this gene are the cause of spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2). SCA2 belongs to the autosomal dominant cerebellar ataxias type I (ADCA I) which are characterized by cerebellar ataxia in combination with additional clinical features like optic atrophy, ophthalmoplegia, bulbar and extrapyramidal signs, peripheral neuropathy and dementia. SCA2 is caused by expansion of a CAG repeat in the coding region of this gene. Longer expansions result in earlier onset of the disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified but their full length sequence has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ataxin 2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL1902
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Atxn2
N.º de referencia del gen Q99700
Alias de gen 9630045M23Rik; ASL13; ataxin 2; ataxin-2; ATX2; Atxn2; AW544490; FLJ46772; SCA2; spinocerebellar ataxia 2 (olivopontocerebellar ataxia 2, autosomal dominant, ataxin 2); spinocerebellar ataxia 2 homolog; spinocerebellar ataxia type 2 protein; Spinocerebellar ataxia type 2 protein homolog; TNRC13; Trinucleotide repeat-containing gene 13 protein
Símbolos de los genes Atxn2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human ATXN2.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6311
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.