missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATAD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7207415 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16836644 20 μL 20 microlitros
16826644 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16836644

Marca: Proteintech 168821AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATPase that plays a critical role in regulating the surface expression of AMPA receptors (AMPAR), thereby regulating synaptic plasticity and learning and memory. Required for NMDA-stimulated AMPAR internalization and inhibition of GRIA1 and GRIA2 recycling back to the plasma membrane; these activities are ATPase-dependent.

Especificaciones

Antígeno ATAD1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ATAD1
N.º de referencia del gen Q505J9, Q8NBU5, Q9D5T0
Alias de gen AFDC1, ATAD1, FNP001
Símbolos de los genes ATAD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ATAD1 Fusion Protein Ag10343
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 309532, 67979, 84896
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.