missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ATPase that plays a critical role in regulating the surface expression of AMPA receptors (AMPAR), thereby regulating synaptic plasticity and learning and memory. Required for NMDA-stimulated AMPAR internalization and inhibition of GRIA1 and GRIA2 recycling back to the plasma membrane; these activities are ATPase-dependent.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATAD1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.17 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ATAD1 |
| N.º de referencia del gen | Q505J9, Q8NBU5, Q9D5T0 |
| Alias de gen | AFDC1, ATAD1, FNP001 |
| Símbolos de los genes | ATAD1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?