Learn More
ATAD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16826644 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16826644 150 μL 150 microlitros
16836644 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16826644
Marca: Proteintech 168821AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ATPase that plays a critical role in regulating the surface expression of AMPA receptors (AMPAR), thereby regulating synaptic plasticity and learning and memory. Required for NMDA-stimulated AMPAR internalization and inhibition of GRIA1 and GRIA2 recycling back to the plasma membrane; these activities are ATPase-dependent.
Especificaciones
Antígeno ATAD1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ATAD1
N.º de referencia del gen Q505J9, Q8NBU5, Q9D5T0
Alias de gen AFDC1, ATAD1, FNP001
Símbolos de los genes ATAD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ATAD1 Fusion Protein Ag10343
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 309532, 67979, 84896
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG