Learn More
Navailles Silla ESD asíncrona
Descripción
- Base reforzada cromada, de 5 ramas, resistente a los golpes con ruedas antiestáticas o deslizadores
- Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura y amortiguador
- Asiento ergonómico de poliuretano KANGO™ negro
- Anillo de pie ajustable de aluminio
- Inclinación del asiento y del respaldo ajustable independientemente con una palanca de dedo gracias a un mecanismo asíncrono
- El poliuretano conductor especial se conecta a las partes metálicas de la silla, lo que permite descargar electricidad a través de ruedas o almohadillas de carbono
- Certificado de aptitud para su uso en salas limpias mediante la determinación de la concentración de partículas en el aire de acuerdo con la norma NF EN ISO 14644-14 (noviembre 2016)
- Conjunto diseñado para garantizar un descenso perfecto de las cargas eléctricas hacia el suelo (prueba de reactividad del LCIE)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Ajustable (altura) | Entre 470 y 600 mm |
| Ajustables | Sí |
| Estilo de brazo | Sin reposabrazos |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3 |
| Acabado | Poliuretano |
| Para utilizar con (aplicación) | Salas limpias |
| Tipo de elevación | Columna de elevación de gas |
| Capacidad portante (imperial) | 265 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 120 kg |
| Mostrar más |