missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASXL2 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-18926H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ASXL2 Polyclonal antibody specifically detects ASXL2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| ASXL2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| additional sex combs like 2 (Drosophila), Additional sex combs-like protein 2, ASXH2polycomb group protein ASXH2, FLJ10898, KIAA1685DKFZp686C1968, putative Polycomb group protein ASXL2 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 600 and 650 of human additional sex combs like 2 using the numbering given in entry NP_060733.4 (GeneID 55252). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| HRP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 55252 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido