Learn More
Astragaloside IV, MedChemExpress
Descripción
Astragaloside IV, an active component isolated from Astragalus membranaceus, suppresses the activation of ERK1/2 and JNK, and downregulates matrix metalloproteases (MMP)-2, (MMP)-9 in MDA-MB-231 breast cancer cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Astragaloside IV |
| CAS | 84687-43-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H68O14 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (127.39 mM) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@]7([H])[C@]8(C)O[C@H](C(C)(O)C)CC8)([H])[C@]5(C6)CC2)OC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 784.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 784.97 |
| Mostrar más |