Learn More
ASTN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ASTN2 |
|---|---|
| Concentración | 0.21 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16887224
|
Proteintech
17351-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16877224
|
Proteintech
17351-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a protein that is expressed in the brain and may function in neuronal migration, based on functional studies of the related astrotactin 1 gene in human and mouse. A deletion at this locus has been associated with schizophrenia. Multiple transcript variants encoding different proteins have been found for this locus.Especificaciones
| ASTN2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| O75129, Q80Z10 | |
| 100361323, 23245, 56079 | |
| ASTN2 Fusion Protein Ag11425 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ASTN2 |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ASTN2, astrotactin 2, KIAA0634 | |
| Astn2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |