Learn More
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer
Click to view available options
Número ASTM:
111H
112H
113H
114H
115H
116H
117H
118H
119H
120H
125H
126H
127H
128H
129H
130H
131H
132H
133H
134H
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Approx. Length: 330 mm
- Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Número ASTM | 128H |
| Incrementos | 0.001 |
| Longitud (métrico) | 26 cm |
| Descripción | ASTM Specific Gravity Hydrometer, ASTM 128H, 1.150 to 1.200 |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de gravedad específica | 1.150 to 1.200 |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |