Learn More
16 componentes estándar del método ASTM D3710, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| p-Xileno | 106-42-3 | 14% (p/p) |
| tolueno | 108-88-3 | 11,6% (p/p) |
| 2-metilbutano | 78-78-4 | 10,5% (p/p) |
| n-heptano | 142-82-5 | 10,5% (p/p) |
| n-Pentano | 109-66-0 | 8,1% (p/p) |
| 2,4-Dimetilpentano | 108-08-7 | 5,8% (p/p) |
| 2-metilpentano | 107-83-5 | 5,8% (p/p) |
| n-hexano | 110-54-3 | 5,8% (p/p) |
| n-Octano | 111-65-9 | 5,8% (p/p) |
| n-Propilbenceno | 103-65-1 | 4,7% (p/p) |
| n-Butilbenceno | 104-51-8 | 3,5% (p/p) |
| n-Decano | 124-18-5 | 3,5% (p/p) |
| n-Dodecano | 112-40-3 | 3,5% (p/p) |
| n-Pentadecano | 629-62-9 | 2,3% (p/p) |
| n-Tetradecano | 629-59-4 | 2,3% (p/p) |
| n-Tridecano | 629-50-5 | 2,3% (p/p) |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ASTM Method D3710 Standard |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | ASTM Method D3710 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Solvent or Matrix | Neat |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ASTM-D3710
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: propylbenzene, toluene, p-xylene, heptane, isopentane, pentane, 2,4-dimethylpentane, n-hexane, hexan
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio