Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 110-86-1, 111-03-5 |
| Densidad | 0.98 g/cm3 |
| Temperatura de inflamación | 20°C |
| Forma física | Líquido |
| Punto de ebullición | 115°C |
| Industry Type | BIOCOMBUSTIBLES |
| Cantidad | 3 mL |
| Grado | Estándar analítico |