Learn More
Invitrogen™ ASTL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30534176
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30534176 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30534176 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5149481
Rabbit Polyclonal Antibody
ASTL Polyclonal Antibody for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ASTL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide
génica ASTL
N.º de referencia del gen Q6HA08
Alias de gen astacin-like metalloendopeptidase; astacin-like metalloendopeptidase (M12 family); astacin-like metallo-endopeptidase (M12 family); ASTL; Oocyte astacin; ovastacin; SAS1B; sperm acrosomal SLLP1 binding
Símbolos de los genes ASTL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Ovastacin, Ala24-Asp431.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 431705
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG