Learn More
Saint-Gobain Conector de tubo macho de PFA AstiPure™ Serie RF1
Descripción
- Anillos de pistón de silicona de caucho resistentes para matraces
- Para aplicaciones de laboratorio generales
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PFA |
| Longitud global (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con | Para tubos de 4 x 6 mm de diám. |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de puerto | 12mm |
| Tamaño de rosca | NPT de 1,91 cm (1/8 pulg) |
| Tipo de producto | Conector de tubo macho |