missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AST 487, MedChemExpress

Código de producto. 16472407
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472407 50 mg 50 miligramos
16488867 5 mg 5 miligramos
16436288 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472407

Marca: Medchem Express HY15002

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AST 487 is a RET kinase inhibitor with IC50 of 880 nM, inhibits RET autophosphorylation and activation of downstream effectors, also inhibits Flt-3 with IC50 of 520 nM.

AST 487 is a RET kinase inhibitor with IC50 of 880 nM, inhibits RET autophosphorylation and activation of downstream effectors, also inhibits Flt-3 with IC50 of 520 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AST 487
CAS 630124-46-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30F3N7O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo NVP-AST 487
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.84 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(OC2=NC=NC(NC)=C2)C=C1)NC3=CC=C(CN4CCN(CC)CC4)C(C(F)(F)F)=C3
Peso molecular (g/mol) 529.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.56
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.