Learn More
Karl Hecht™ Viales de vidrio Assistent con borde enrollado y tapón a presión de plástico
Código de producto. p-8290028
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 ml
20 mL
Altura (métrico):
34 mm
60mm
Diámetro exterior (imperial):
24mm
26 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 130
paquete de 154
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10145291 8 ml 34 mm 24mm paquete de 154
10227391 20 mL 60mm 26 mm paquete de 130
2 options
Código de producto. 10145291
Marca: Karl Hecht™ 42783012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, visualización, almacenamiento, diagnóstico y medios. Los viales de vidrio Karl Hecht™ Assistent™ se suministran con un tapón a presión de plástico para un cierre seguro.
  • Clear glass
  • With rolled rim
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 24mm
Volumen (métrico) 8 ml
Tipo de tapón Snap Cap
Altura (métrico) 34 mm