Learn More
Karl Hecht™ Viales de vidrio Assistent con borde enrollado y tapón a presión de plástico
Descripción
- Clear glass
- With rolled rim
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 24mm |
| Volumen (métrico) | 8 ml |
| Tipo de tapón | Snap Cap |
| Altura (métrico) | 34 mm |