Learn More
Hecht Karl™ Frascos auxiliares™ de pesaje de borosilicato
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 mL
80 mL
110 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Incluye | Tapa NS intercambiable y etiqueta translúcida |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Frasco de pesaje |
| Tipo de tapón | Cobertura NS |