missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX AssayComplete™ Cell Plating 10 Reagent

Código de producto. 17363399
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
17363399 100 mL 100 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17363399

Marca: DiscoverX 930563R10A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

AssayComplete™ Cell Plating 10 Reagent is a reagent used to plate and assay DiscoverX cell lines. This product is provided as a bottle of 100mL.

AssayComplete™ Cell Plating 10 Reagent is an optimized cell plating reagent for use in plating of DiscoverX cell lines for assays. This reagent was optimized for maximal cell health and ligand responsiveness during assays while eliminating hormones and growth components which may lead to increased basal activity. This product is provided as a bottle of 100mL. Please refer to cell line specific datasheet to determine the recommended cell plating reagent.

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Cell Plating Reagents
Cantidad 100 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.