missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ASS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17421463 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17421463 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17421463

Marca: Invitrogen™ PA5117797

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ASS1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), IP

The protein encoded by this gene catalyzes the penultimate step of the arginine biosynthetic pathway. There are approximately 10 to 14 copies of this gene including the pseudogenes scattered across the human genome, among which the one located on chromosome 9 appears to be the only functional gene for argininosuccinate synthetase. Mutations in the chromosome 9 copy of ASS cause citrullinemia. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASS1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
génica ASS1
N.º de referencia del gen P00966
Alias de gen AA408052; arginino succinate synthetase; argininosuccinate synthase; argininosuccinate synthase 1; argininosuccinate synthetase; argininosuccinate synthetase 1; arginosuccinate synthetase 1; ASS; Ass1; Ass-1; ASSA; citrulline-aspartate ligase; citrulline--aspartate ligase; citrullinemia; CN; CTLN1; fold; mutant arginino succinate synthetase; RP11-618A20.2
Símbolos de los genes ASS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived Human ASS1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 445
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.