Descripción
- Producir vacíos sin pulso de hasta 74,93 cm (29,5 pulg.)
- La bomba de circulación integrada y el depósito de agua hacen que estas unidades sean portátiles y eliminan los residuos de agua
- Fácil de utilizar. Solo tiene que llenar el depósito y activar la bomba
- La bomba de circulación fuerza continuamente el agua a través de un conjunto de riesgos. El funcionamiento es silencioso, limpio y eficiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 29,5 Hg |
| Amperaje | 0,35 amperios |
| Material | Latón niquelado, polipropileno, silicona, acero inoxidable 304 |
| Caudal | CFM 0,63 |
| Tipo de bomba | Sistema de vacío |
| Tensión | 230 V |