missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC (Colder) AspetiQuik™ W High-Flow Large-Bore Genderless Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Adapter, High-Temperature Polycarbonate

Código de producto. 30053295
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1-1/2 in
1-1/4 in
1 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
30053295 1-1/4 in cada uno
30053552 1-1/2 in cada uno
30053328 1 in cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30053295

Marca: CPC (Colder) 5011211

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-flow, large-bore genderless sterile connectors simplify process integration while maximizing flexibility

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants. Simple flip, click, pull, and snap design minimizes operator errors. Create quick and easy sterile connections, even in nonsterile environments. Ideal for large-volume, high-flow applications. Robust construction provides reliable and repeatable fluid transfer. Sterilize by autoclave up to 130°C (266°F). 1.5 in. nominal flow path size

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 1-1/4 in
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 1°C
Cantidad de embalaje 1 Ea.
Puerto de salida Quick Disconnect x Hose Barb
Método de esterilización 130°C
Forma Straight
Material (sello) Platinum-cured Silicone
Color White with white pull tab, gray pull tab guide, and blue side latch
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.