missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Aspergillus fumigatus aspf3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17260144 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17260144 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17260144

Marca: Invitrogen™ PA5117647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody has been tested in direct-ELISA.

Thiol-specific peroxidase that catalyzes the reduction of hydrogen peroxide and organic hydroperoxides to water and alcohols, respectively. Plays a role in cell protection against oxidative stress by detoxifying peroxides and as sensor of hydrogen peroxide-mediated signaling events. Required for virulence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aspergillus fumigatus aspf3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 3.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica aspf3
N.º de referencia del gen O43099
Símbolos de los genes aspf3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Neosartorya fumigata Peroxiredoxin Asp f3 protein (1-168aa).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3505266
Especies diana Fungi
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.