missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Asparagine synthetase Antibody (OTI1A10), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70215F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Asparagine synthetase Monoclonal specifically detects Asparagine synthetase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| Asparagine synthetase | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| ASNS | |
| Full length recombinant protein of human Asparagine synthetase (NP_597680) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 440.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI1A10 | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| asparagine synthetase, asparagine synthetase (glutamine-hydrolyzing), asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing], Cell cycle control protein TS11, EC 6.3.5.4, Glutamine-dependent asparagine synthetase, TS11, TS11 cell cycle control protein | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido