missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Asp-AMS, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Descripción
Asp-AMS, an analogue of aspartyl-adenylate, is an aspartyl-tRNA synthetase inhibitor and also a strong competitive inhibitor of the mitochondrial enzyme.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Asp-AMS |
| CAS | 828288-98-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H19N7O9S |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.73 mM) |
| SMILES | O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COS(=O)(NC([C@@H](N)CC(O)=O)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 461.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.41 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido