missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ASNA1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16579091
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16579091 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16579091

Marca: Invitrogen™ PA596254

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MAAGVAGWGV EAEEFEDAPD VEPLEPTLSN IIEQRSLKWI FVGGKGGVGK TTCSCSLAVQ LSKGRESVLI ISTDPAHNIS DAFDQKFSKV PTKVKGYDNL FAMEIDPSLG VAELPDEFFE EDNMLSMGKK MMQEAMSAFP GIDEAMSYAE VMRLVKGMNF SVVVFDTAPT GHTLRLLNFP TIVERGLGRL MQIKNQISPF ISQMCNMLGL GDMNADQLAS KLEETLPVIR SVSEQFKDPE QTTFICVCIA EFLSLYETER LIQELAKCKI DTHNIIVNQL VFPDPEKPCK MCEARHKIQA KYLDQMEDLY EDFHIVKLPL LPHEVRGADK VNTFSALLLE PYKPPSAQ; Positive Samples: U-251MG, MCF-7, 293T, Mouse kidney, Mouse testis, Mouse brain, Mouse lung, Rat brain; Cellular Location: Cytoplasm, Endoplasmic reticulum, Nucleus, nucleolus.

ASNA1 is the human homolog of the bacterial arsA gene. In E. coli, ArsA ATPase is the catalytic component of a multisubunit oxyanion pump that is responsible for resistance to arsenicals and antimonials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASNA1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.12 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GET3
N.º de referencia del gen O43681, O54984
Alias de gen 1810048H22Rik; ARSA; arsA arsenite transporter, ATP-binding, homolog 1; arsA arsenite transporter, ATP-binding, homolog 1 (bacterial); ARSA1; ARSA-I; Arsenical pump-driving ATPase; Arsenical resistance ATPase; arsenite-stimulated ATPase; arsenite-translocating ATPase; Arsenite-transporting ATPase; asna1; ASNA-I; ATPase asna1; ATPase GET3; GET3; guided entry of tail-anchored proteins factor 3, ATPase; hARSA-I; hASNA-I; MGC3821; si:dkey-121b10.2; Transmembrane domain recognition complex 40 kDa ATPase subunit; TRC40; wu:fd05d03; zgc:56540; zgc:56540 protein; zgc:86799
Símbolos de los genes GET3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-348 of human ASNA1 (NP_0043082).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 288919, 439, 56495
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.