missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asimadoline, MedChemExpress

Código de producto. 16486817
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16486817 5 mg 5 miligramos
16484118 10 mg 10 miligramos
16462956 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16486817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107384

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Asimadoline (EMD-61753) is an orally active, selective and peripherally active κ-opioid agonist with IC50s of 5.6 nM (guinea pig) and 1.2 nM (human recombinant). Asimadoline has low permeability across the blood brain barrier and has peripheral anti-inflammatory actions. Asimadoline ameliorates allodynia in diabetic rats and has the potential for irritable bowel syndrome (IBS).

Asimadoline (EMD-61753) is an orally active, selective and peripherally active κ-opioid agonist with IC50s of 5.6 nM (guinea pig) and 1.2 nM (human recombinant). Asimadoline has low permeability across the blood brain barrier and has peripheral anti-inflammatory actions. Asimadoline ameliorates allodynia in diabetic rats and has the potential for irritable bowel syndrome (IBS).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Asimadoline
Forma física Solid
CAS 153205-46-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo EMD-61753
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.23 mM)
SMILES O[C@H]1CCN(C1)C[C@H](C2=CC=CC=C2)N(C)C(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 414.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.54
Porcentaje de pureza 99.36%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.