Learn More
Asiaticoside, MedChemExpress
Código de producto. p-200101005
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16464837 50 mg 50 miligramos
16428988 10 mg 10 miligramos
16409086 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16464837
Marca: Medchem Express HYN0439
MedChemExpress Asiaticoside, a trisaccaride triterpene from Centella asiatica, suppresses TGF-β/Smad signaling through inducing Smad7 and inhibiting TGF-βRI and TGF-βRII in keloid fibroblasts; Asiaticoside shows antioxidant, anti-inflammatory, and anti-ulcer properties.
Asiaticoside, a trisaccaride triterpene from Centella asiatica, suppresses TGF-β/Smad signaling through inducing Smad7 and inhibiting TGF-βRI and TGF-βRII in keloid fibroblasts
Specifications
Nombre del producto químico o material Asiaticoside
CAS 16830-15-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C48H78O19
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (52.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=O)[C@@](C6=CC[C@@]([C@](C[C@@H](O)[C@H](O)[C@]7(CO)C)(C)[C@@]7([H])CC8)([H])[C@]8(C)[C@]6(C)CC2)([H])[C@H]1C
Peso molecular (g/mol) 959.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 959.12
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus