Learn More
Nabertherm Ashing Furnace, LVT Series
Código de producto. 15589572 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
9 l
Control de temperatura:
B410
C450
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura unitSize
15589572 5 l B410 cada uno
15908370 5 l C450 cada uno
15519582 9 l B410 cada uno
3 options
Código de producto. 15589572
Marca: Nabertherm LV052H1RN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para incinerar en el laboratorio.Un sistema especial de admisión y escape de aire permite un intercambio de aire de más de 6 veces por minuto.El aire de entrada se precalienta para garantizar una buena uniformidad de la temperatura.
  • Temperatura máxima: 1100 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Placas cerámicas calefactoras con un elemento calefactor integral protegido frente a gases y salpicaduras, además de ser fácil de reemplazar
  • Intercambio de aire de más 6 de veces por minuto
  • Buena uniformidad de temperatura debido al precalentamiento del aire entrante
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
  • Puerta elevadora con superficie caliente de espaldas al operador
  • Los relés de estado sólido proporcionan­un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Temperatura (métrico) 1100 °C
Control de temperatura B410
Dimensiones interiores (F x An x Al) 170 × 200 × 130 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 420 × 385 × 790 mm
Peso (métrico) 35 kg