Learn More
Nabertherm™ Horno de incineración LV 3/11
Código de producto. p-7236238 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
B510
C550
Modelo:
Puerta abatible
Puerta elevadora
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador Modelo unitSize
17367999 B510 Puerta elevadora cada uno
17387999 B510 Puerta abatible cada uno
17397999 C550 Puerta abatible cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17367999 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LV034H1LN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados especialmente para procesos de incineración de laboratorio de hasta 1050 °C.Las aplicaciones incluyen la determinación de la pérdida en el encendido, así como la incineración de alimentos y plásticos para el posterior análisis de sustancias.Un sistema especial de aire fresco y aire de escape garantiza que el aire se sustituya seis veces por minuto.
  • El aire entrante se precalienta para garantizar la uniformidad de la temperatura
  • Uniformidad de temperatura según DIN 17052-1 a ±10 °C en el área de trabajo vacía definida (de 550 °C)
  • Adecuado para numerosos procesos de incineración estandarizados según ISO, ASTM, EN y DIN
  • Las placas calefactoras de cerámica con elementos calefactores integrados están protegidas contra humos y salpicaduras, y son fáciles de sustituir
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
  • La puerta elevadora (LVT) está orientada hacia la superficie caliente, alejada del operador
  • La puerta abatible (LV) se puede utilizar como plataforma de trabajo
  • Intercambio de aire de más de 6 veces por minuto
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
Equipo adicional
  • Carro de carga con bandejas sólidas o perforadas para cargar el horno en diferentes niveles, incluyendo soportes para insertar/extraer las bandejas
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Bastidor de carga con bandejas cerradas o perforadas para cargar el horno en dos niveles, incluye soporte para insertar/extraer las bandejas hasta una temperatura máxima de 800 °C
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Capacidad (métrico) 3 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno
Modelo Puerta elevadora
Uniformidad de temperatura ±10 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 140 x 160 x 100 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 360 x 385 x 735 mm
Peso (métrico) 20 kg
Requisitos eléctricos Monofásica
Tensión 220/240 V
Vataje 1,2 kW
Frecuencia 50/60 Hz